(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (R)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321301-1G OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA 71.6 EUR
APOSOR321301-1G APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07772107
CAS nummer: 928025-57-4