5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 125 EUR
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈BrNO
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03906373
CAS nummer: 10102-94-0