2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 49.7 EUR
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂
Kookpunt: 194,8 °C/760mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08705769
CAS nummer: 120984-76-1