3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR321323-1G OR321323-250MG
APOSOR321323-1GEA 139 EUR
APOSOR321323-1G APOSOR321323-250MG
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile
Formule: C₅HCl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199269
CAS nummer: 356783-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III