1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321347-1G OR321347-100MG OR321347-250MG
APOSOR321347-1GEA 372 EUR
APOSOR321347-1G APOSOR321347-100MG APOSOR321347-250MG
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
Formule: C₇H₄N₂O₃
Smeltpunt: 207…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863994
CAS nummer: 21038-63-1