3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321355-1G OR321355-5G
APOSOR321355-1GEA 0 EUR
APOSOR321355-1G APOSOR321355-5G
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04116210
CAS nummer: 122684-34-8