tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 22 EUR
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437655
CAS nummer: 206989-61-9