tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321459-5G OR321459-25G
APOSOR321459-5GEA 134 EUR
APOSOR321459-5G APOSOR321459-25G
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658352
CAS nummer: 149649-58-1