1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321461-1G OR321461-5G
APOSOR321461-1GEA 150 EUR
APOSOR321461-1G APOSOR321461-5G
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10686694
CAS nummer: 76066-27-8