7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321484-1G OR321484-5G
APOSOR321484-1GEA 0 EUR
APOSOR321484-1G APOSOR321484-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234945
CAS nummer: 357263-48-0