6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321485-5G OR321485-25G
APOSOR321485-5GEA 132 EUR
APOSOR321485-5G APOSOR321485-25G
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659667
CAS nummer: 143468-13-7