3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32156-1G OR32156-5G
APOSOR32156-1GEA 271 EUR
APOSOR32156-1G APOSOR32156-5G
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07698577
CAS nummer: 82820-74-4