2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3216-1G OR3216-5G
APOSOR3216-1GEA 76 EUR
APOSOR3216-1G APOSOR3216-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132992
CAS nummer: 52606-02-7