N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32164-1G OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA 182 EUR
APOSOR32164-1G APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Formule: C₁₀H₁₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051943
CAS nummer: 17709-95-4