(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32176-25G OR32176-5G
APOSOR32176-25GEA 419 EUR
APOSOR32176-25G APOSOR32176-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00097914
CAS nummer: 18096-70-3