6-Nitroindoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3218-100G OR3218-25G
APOSOR3218-100GEA 354 EUR
APOSOR3218-100G APOSOR3218-25G
6-Nitroindoline
6-Nitroindoline
Formule: C₈H₈N₂O₂
Smeltpunt: 67…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005710
CAS nummer: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6