5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32186-1G OR32186-5G
APOSOR32186-1GEA 271 EUR
APOSOR32186-1G APOSOR32186-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215390
CAS nummer: 109925-13-5