3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322003-5G OR322003-25G
APOSOR322003-5GEA 0 EUR
APOSOR322003-5G APOSOR322003-25G
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020811
CAS nummer: 25629-50-9