Ethylchlooracetaat 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322004-500G OR322004-2.5KG
APOSOR322004-500GEA 87.6 EUR
APOSOR322004-500G APOSOR322004-2.5KG
Ethylchlooracetaat 99%
Ethylchlooracetaat
Formule: C₄H₇ClO₂
Kookpunt: 143 °C
Smeltpunt: –26 °C
Dichtheid: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000932
CAS nummer: 105-39-5
UN: 1181
ADR: 6.1+3,II