Joodazijnzuur
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322006-100G OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA 351 EUR
APOSOR322006-100G APOSOR322006-25G
Joodazijnzuur
Joodazijnzuur
Formule: C₂H₃IO₂
Kookpunt: 208 °C
Smeltpunt: 79…82 °C
Dichtheid: 4,6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00002685
CAS nummer: 64-69-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,I