2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 22 EUR
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
Smeltpunt: 149…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863544
CAS nummer: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8,II