trans-2,3-Epoxybutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 199 EUR
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutane
trans-2,3-Epoxybutane
Formule: C₄H₈O
Kookpunt: 54…55 °C
Dichtheid: 0,804 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005129
CAS nummer: 21490-63-1
UN: 3271
ADR: 3,II