1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322044-100G OR322044-10G OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA 62.9 EUR
APOSOR322044-100G APOSOR322044-10G APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Smeltpunt: 221 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012582
CAS nummer: 1115-70-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable