4-Nitrophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322064-5G OR322064-1G
APOSOR322064-5GEA 57 EUR
APOSOR322064-5G APOSOR322064-1G
4-Nitrophenyl isothiocyanate
4-Nitrophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007307
CAS nummer: 2131-61-5