1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32208-1G OR32208-5G
APOSOR32208-1GEA 182 EUR
APOSOR32208-1G APOSOR32208-5G
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141570
CAS nummer: 79183-26-9