1-Naphthyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 343 EUR
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
1-Naphthyl isothiocyanate
Formule: C₁₁H₇NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003882
CAS nummer: 551-06-4