Diethyloxalaat 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Oxalic acid diethyl ester
OR322087-10KG
OR322087-2.5KG
OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA
456
EUR
APOSOR322087-10KG
APOSOR322087-2.5KG
APOSOR322087-500G
Diethyloxalaat 99%
Diethyloxalaat
Formule:
C₆H₁₀O₄ MW: 146.14 g/mol Kookpunt: 185 °C Smeltpunt: –41 °C Dichtheid: 1.076 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009119 CAS nummer: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03152 |