Methaansulfonzuur 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR322096-500G
OR322096-100G
APOSOR322096-500GEA
0
EUR
APOSOR322096-500G
APOSOR322096-100G
Methaansulfonzuur 99%
Methaansulfonzuur
Formule:
CH₃SO₃H Kookpunt: 167 °C/10mmHg Smeltpunt: 17…19 °C Dichtheid: 1,481 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 189 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007518 CAS nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 3265 ADR: 8,II |