D-(-)-Quinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322105-5G OR322105-100G
APOSOR322105-5GEA 0 EUR
APOSOR322105-5G APOSOR322105-100G
D-(-)-Quinic acid
D-(-)-Quinic acid
Formule: C₇H₁₂O₆
Smeltpunt: 168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003864
CAS nummer: 77-95-2