4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 73 EUR
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001716
CAS nummer: 94838-55-8