(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 0 EUR
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formule: C₅H₈O₄
Kookpunt: 142 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191370
CAS nummer: 6034-46-4