1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Allyl-2,3-indolinedione, 1-Allylindole-2,3-dione, 1-Allylisatin
OR32212-1G OR32212-5G
APOSOR32212-1GEA 158 EUR
APOSOR32212-1G APOSOR32212-5G
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00224218
CAS nummer: 830-74-0