Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 138 EUR
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022703
CAS nummer: 16382-15-3