N,N'-Dimethylethylendiamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
OR322130-25G OR322130-5G OR322130-100G
APOSOR322130-25GEA 30.8 EUR
APOSOR322130-25G APOSOR322130-5G APOSOR322130-100G
N,N'-Dimethylethylendiamine 95%
N,N'-Dimethylethylendiamine
Formule: C₄H₁₂N₂
Kookpunt: 118…119 °C
Dichtheid: 0,818 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008290
CAS nummer: 110-70-3
EINECS: 230-793-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II