1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 211 EUR
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Formule: C₇H₁₃Br
Kookpunt: 94…96 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014282
CAS nummer: 6294-40-2