1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322146-1G OR322146-5G
APOSOR322146-1GEA 132 EUR
APOSOR322146-1G APOSOR322146-5G
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO
Smeltpunt: 217…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 19968-85-5