3-Brompropylamine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
OR322151-100G OR322151-500G OR322151-25G
APOSOR322151-100GEA 32.2 EUR
APOSOR322151-100G APOSOR322151-500G APOSOR322151-25G
3-Brompropylamine hydrobromide
3-Brompropylamine hydrobromide
Formule: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218.92 g/mol
Smeltpunt: 171…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012912
CAS nummer: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0