2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 68.7 EUR
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
2-Chloroethyl isothiocyanate
Formule: C₃H₄ClNS
MW: 121.59 g/mol
Kookpunt: 79…80 °C/13mmHg
Dichtheid: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041125
CAS nummer: 6099-88-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II