1,3-Dichloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR322166-1G
OR322166-25G
OR322166-5G
APOSOR322166-1GEA
22
EUR
APOSOR322166-1G
APOSOR322166-25G
APOSOR322166-5G
1,3-Dichloroisoquinoline
1,3-Dichloroisoquinoline
Formule:
C₉H₅Cl₂N Smeltpunt: 121…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00034750 CAS nummer: 7742-73-6 |