4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
OR322170-1G OR322170-25G OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA 22 EUR
APOSOR322170-1G APOSOR322170-25G APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427011
CAS nummer: 16473-35-1
UN: 1759
ADR: 8,II