5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322175-500MG OR322175-1G OR322175-100MG OR322175-250MG OR322175-2.5G
APOSOR322175-500MGEA 0 EUR
APOSOR322175-500MG APOSOR322175-1G APOSOR322175-100MG APOSOR322175-250MG APOSOR322175-2.5G
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₄H₇N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 17467-41-3