4-(Methylthio)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
OR322186-1G OR322186-5G
APOSOR322186-1GEA 60 EUR
APOSOR322186-1G APOSOR322186-5G
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Formule: C₈H₁₁NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310831
CAS nummer: 83171-39-5