2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 58.4 EUR
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Formule: C₁₄H₁₁NOS
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041078
CAS nummer: 206761-68-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III