6-Methoxy-m-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322195-100G OR322195-25G
APOSOR322195-100GEA 0 EUR
APOSOR322195-100G APOSOR322195-25G
6-Methoxy-m-cresol 98%
6-Methoxy-m-cresol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 115…117 °C
Smeltpunt: 35…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040901
CAS nummer: 1195-09-1