Monomethyl phthalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
OR322213-100G OR322213-500G
APOSOR322213-100GEA 150 EUR
APOSOR322213-100G APOSOR322213-500G
Monomethyl phthalate
Monomethyl phthalate
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002466
CAS nummer: 4376-18-5