(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322217-100G OR322217-25G OR322217-500G
APOSOR322217-100GEA 0 EUR
APOSOR322217-100G APOSOR322217-25G APOSOR322217-500G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Smeltpunt: 158…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012489
CAS nummer: 7524-50-7