4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322222-1G OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA 103 EUR
APOSOR322222-1G APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Formule: C₉H₁₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053136
CAS nummer: 53498-32-1