N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: CBZ-OSu (Z-OSu)
OR322228-100G OR322228-25G
APOSOR322228-100GEA 24.9 EUR
APOSOR322228-100G APOSOR322228-25G
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Formule: C₁₂H₁₁NO₅
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005513
CAS nummer: 13139-17-8