3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 EUR
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Formule: C₉H₁₁Cl₂NO
Smeltpunt: 131…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442144
CAS nummer: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8,II