2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 291 EUR
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formule: C₁₉H₁₅OP
MW: 290.30 g/mol
Smeltpunt: 112…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013367
CAS nummer: 50777-76-9